AuftragsverfolgungKontakt
Digoxin
Digoxin
  EHERC12633850
Digoxin
  EHERC12633850
 :  
Digoxin
Digoxin
Digoxin
 :  
73,60 €
1 * 0,1 g
  • SMILES: O[C@@]12[C@@](C)([C@H](CC1)C3=CC(=O)OC3)[C@H](O)C[C@]4([C@]2(CC[C@]5([C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6C[C@H](O)[C@H](O[C@H]7C[C@H](O)[C@H](O[C@H]8C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@@H](C)O7)[C@@H](C)O6)C5)[H])[H])[H]
  • Inchi: InChI=1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
  • IUPAC: 3-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3-[(2R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-5-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one
  • Packing group: II
  • Bezeichnung:
    Digoxin
  • UN No.:
    2811
  • Cat. No.:
    EHERC12633850
  • CAS Nr.:
    20830-75-5
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Molekulargewicht:
    780,94
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS06, GHS08
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Synonym(s):
    Digoxin (8CI); Cardigox; Cardiogoxin; Cardioxin; Cardixin; Cardoxin; Chloroformic digitalin; Coragoxine; Cordioxil; Davoxin; Digacin; Digicor; Digitek; Digomal; Digon; Digosin; Digoxin Nativelle; Digoxine; Dilanacin; Dixina; Dokim; Dynamos; Eudigox; Fargoxin; Grexin; Homolle's digitalin; Lanacordin; Lanacrist; Lanicor; Lanikor; Lanocardin; Lanorale; Lanoxicaps; Lanoxin; Lanoxin PG; Lenoxicaps; Lenoxin; Longdigox; Mapluxin; NSC 95100; Natigoxin; NeoDioxanin; Novodigal-Amp.; Purgoxin; Rougoxin; Stillacor; Toloxin; Vanoxin; Card-20(22)-enolide, 3-[(O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3beta,5beta,12beta)-; Digitoxin, 12beta-hydroxy- (6CI); (3beta,5beta,12beta)-3-[(O-2,6-Dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide; 12beta-Hydroxydigitoxin; Digitoxin, 12β-hydroxy- (6CI); (3β,5β,12β)-3-[(O-2,6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide; 12β-Hydroxydigitoxin; 4-[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S)-3-[(2S,4S,5R,6R)-5-[(2S,4S,5R,6R)-5-[ (2S,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-methyl- oxan-2-yl]oxy-12,14-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[ a]phenanthren-17-yl]-5H-furan-2-one
  • Shipping conditions:
    RT
  • Formel:
    C₄₁H₆₄O₁₄