Bis(2-hydroxypropyl) ether
Bis(2-hydroxypropyl) ether
Artikelnr. EHERC10653600
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CC(O)COCC(C)O
- Inchi: InChI=1S/C6H14O3/c1-5(7)3-9-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
- IUPAC: 1-(2-hydroxypropoxy)propan-2-ol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Bis(2-hydroxypropyl) ether
- Cat. No.:EHERC10653600
- CAS Nr.:110-98-5
- GHS-Signal:Achtung
- Molekulargewicht:134,174
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS07
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):2-Propanol, 1,1'-oxydi- (6CI,7CI,8CI); 1,1'-Oxybis[2-propanol]; 1,1'-Dimethyldiethylene glycol; 1,1'-Oxybis-2-propanol; 1,1'-Oxydi-2-propanol; 4-Oxaheptane-2,6-diol; NSC 8688
- Shipping conditions:20 °C
- Formel:C₆H₁₄O₃
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



