1-Propanethiol
1-Propanethiol
Artikelnr. EHERCA16406100
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CCCS
- Inchi: InChI=1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
- IUPAC: propane-1-thiol
- Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:1-Propanethiol
- UN No.:2402
- Cat. No.:EHERCA16406100
- CAS Nr.:107-03-9
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:76,16
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS02, GHS06, GHS07, GHS09
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):1-Mercaptopropane; 1-Propyl mercaptan; 1-Propylthiol; Propyl mercaptan; Propylthiol; n-Propanethiol; n-Propyl mercaptan; n-Propylthiol
- Shipping conditions:RT
- Formel:C₃H₈S



