AuftragsverfolgungKontakt
Taurine ≥98% | Avantor
Taurine ≥98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Taurine ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme:  2-Aminoethanesulphonic acid
  • CAS Nummer:107-35-7
  • Formel:C₂H₇NO₃S
  • Molekulargewicht:125,15 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 52,10 €
    52,10 €
    1 * 500 mg
       52,10 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 62,30 €
    62,30 €
    1 * 1 g
       62,30 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.