Propidium Iodide ≥95%
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Über diesen Artikel
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
- CAS Nummer:25535-16-4
- Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
- Molekulargewicht:668,39 g/mol
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
- CAS Nummer:25535-16-4
- Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
- Molekulargewicht:668,39 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product