Valproic acid
Bottle
Artikelnr. APOSBUP18893-1G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid
- Molekulargewicht:144,21 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle
- Cat. No.:APOSBUP18893-1G



