Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane 98%

1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane 98%

Bottle
Artikelnr. APOSOR95460-500G
Entzündlich
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane 98%
Artikelnr. APOSOR95460-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  111-96-6
1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane 98%

Bottle

CAS Nummer:  111-96-6
Preis
192,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

Synonyme:  2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
  • CAS Nummer:111-96-6
  • Formel:C₆H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008503
  • Molekulargewicht:134,17 g/mol
  • EINECS:203-924-4
  • UN:3272
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle

Spezifikationen