1-Hydroxyurea 98%
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/ reagent.
- Store at 2 to 8 °C
Synonyme: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- CAS Nummer:127-07-1
- Formel:CH₄N₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00007943
- Molekulargewicht:76,05466 g/mol
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:204-821-7
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
- Store at 2 to 8 °C
Synonyme: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- CAS Nummer:127-07-1
- Formel:CH₄N₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00007943
- Molekulargewicht:76,05466 g/mol
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:204-821-7
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product