AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxyurea ≥98%
Hydroxyurea ≥98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Hydroxyurea ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Nummer:127-07-1
  • Formel:CH₄N₂O₂
  • Molekulargewicht:76,05 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 57,90 €
    57,90 €
    1 * 500 mg
       57,90 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 68,10 €
    68,10 €
    1 * 1 g
       68,10 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product