AuftragsverfolgungKontakt
Docusate sodium ≥98% | Avantor
Docusate sodium ≥98%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Docusate sodium ≥98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
  • CAS Nummer:577-11-7
  • Formel:C₂₀H₃₇NaO₇S
  • Molekulargewicht:444,56 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 63,70 €
    63,70 €
    1 * 100 mg
       63,70 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 95,60 €
    95,60 €
    1 * 200 mg
       95,60 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 158,00 €
    158,00 €
    1 * 500 mg
       158,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 523,00 €
    523,00 €
    1 * 5 g
       523,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.