AuftragsverfolgungKontakt
Trypan Blue 80% | Avantor
Trypan Blue 80%
Anbieter:   Apollo Scientific
Trypan Blue 80%
Anbieter:  Apollo Scientific
Zertifikate
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme:  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  • CAS Nummer:72-57-1
  • Formel:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003969
  • Molekulargewicht:960,81 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 1 g
       21,80 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 5 g
       24,60 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 46,40 €
    46,40 €
    1 * 25 g
       46,40 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 3 140,00 €
    3 140,00 €
    1 * 2,5 kg
       3 140,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 128,00 €
    128,00 €
    1 * 100 g
       128,00 €
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 610,00 €
    610,00 €
    1 * 500 g
       610,00 €