Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Decyl aldehyde ≥95%

Decyl aldehyde ≥95%

New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Decyl aldehyde ≥95%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate

3 Optionen unten verfügbar

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Synonyme:  Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
  • CAS Nummer:112-31-2
  • Formel:C₁₀H₂₀O
  • Molekulargewicht:156,27 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 39,10 €
    39,10 €
    1 * 1 g
       39,10 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 69,50 €
    69,50 €
    1 * 5 g
       69,50 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 102,00 €
    102,00 €
    1 * 10 g
       102,00 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.