Bromothymol Blue
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Über diesen Artikel
Usage: Organic building block/reagent
- Non-hazardous
Synonyme: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-59-5
- Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005872
- Molekulargewicht:624,38 g/mol
- EINECS:200-971-2
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
- Non-hazardous
Synonyme: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-59-5
- Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005872
- Molekulargewicht:624,38 g/mol
- EINECS:200-971-2
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product