D-Mannose ≥95%
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Über diesen Artikel
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- CAS Nummer:3458-28-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- Molekulargewicht:180,16 g/mol
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- CAS Nummer:3458-28-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- Molekulargewicht:180,16 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product