Dulcite ≥98%
Bottle
Artikelnr. APOSBUP16557-100MG
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
Dulcite ≥98%
Artikelnr. APOSBUP16557-100MG
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 608-66-2
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Synonyme: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- CAS Nummer:608-66-2
- Formel:C₆H₁₄O₆
- Molekulargewicht:182,17 g/mol
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle