AuftragsverfolgungKontakt
MOPS 99% für die Herstellung einer Pufferlösung
MOPS 99% für die Herstellung einer Pufferlösung
MOPS 99% für die Herstellung einer Pufferlösung
Usage: Biochemical/life science applications.
  • Store at 2 to 8 °C
 :  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  •  :1132-61-2
  •  :C₇H₁₅NO₄S
  •  :MFCD00006183
  •  :209,266 g/mol
  •  :Kühlschrank
  •  :214-478-5
Product Family Options
  • Packung
  • Bottle
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 25 g
       21,80 €
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 100 g
       24,60 €
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 254,00 €
    254,00 €
    1 * 2,5 kg
       254,00 €
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 69,50 €
    69,50 €
    1 * 500 g
       69,50 €