Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

1,2-Dibenzyldiselane 98%

New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
1,2-Dibenzyldiselane 98%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
1,2-Dibenzyldiselane 98%

5 Optionen unten verfügbar

Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

  • CAS Nummer:1482-82-2
  • Formel:C₁₄H₁₄Se₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004767
  • Molekulargewicht:340,19 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2 360,00 €
    2 360,00 €
    1 * 500 g
       2 360,00 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 21,80 €
    21,80 €
    1 * 1 g
       21,80 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 26,10 €
    26,10 €
    1 * 5 g
       26,10 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 478,00 €
    478,00 €
    1 * 100 g
       478,00 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 193,00 €
    193,00 €
    1 * 25 g
       193,00 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product