AuftragsverfolgungKontakt
Pifithrin-α hydrobromide ≥95% | Avantor
Pifithrin-α hydrobromide ≥95%
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
Pifithrin-α hydrobromide ≥95%
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
Pifithrin-α hydrobromide ≥95%
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonyme:  Pifithrin-α HBr, Pifithrin-alpha, 2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1-p-tolylethanone Hydrobromide
  • CAS Nummer:63208-82-2
  • Formel:C₁₆H₁₈N₂OS·HBr
  • Molekulargewicht:367,3 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 25 mg
       231,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 374,00 €
    374,00 €
    1 * 50 mg
       374,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 558,00 €
    558,00 €
    1 * 100 mg
       558,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product