AuftragsverfolgungKontakt
Digital Pâtissier Refractometer | Avantor
Digital Pâtissier Refractometer
PAL-Pâtissier, Brix : 0,0 to 85,0%; Sugar baume : 0 to 45°, Brix : 0,1%; Sugar baume : 1°
Artikelnr. ATAG4508
New Product
Anbieter:   Atago
Digital Pâtissier Refractometer
Artikelnr. ATAG4508
Anbieter:  Atago
New Product
Digital Pâtissier Refractometer
PAL-Pâtissier, Brix : 0,0 to 85,0%; Sugar baume : 0 to 45°, Brix : 0,1%; Sugar baume : 1°
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
NEW PAL Series, PAL-Pâtissier debut for pâtissiers. PAL-Pâtissier has dual scale of Brix and Baume, this is ideal refractometer for cooking sweets. Wide range of 0,0 to 85,0 Brix can be measured.
  • Scale: Brix, Sugar Baume
    Accuracy: Brix : ±0,2 %, Sugar Baume : ±1°
Spezifikationen
  • Messbereich:
    Brix : 0,0 to 85,0%; Sugar baume : 0 to 45°
  • Auflösung:
    Brix : 0,1%; Sugar baume : 1°
  • Bezeichnung:
    PAL-Pâtissier
  • Cat. No.:
    ATAG4508
  • Genauigkeit:
    Brix : ±0,2%; Sugar baume : ±1°
  • Abmessungen:
    55×31×109 mm
  • Messdauer:
    About 3 seconds
  • Probevolumen:
    2 to 3 drops
  • Power supply:
    2×AAA Batteries
  • Internationale Schutzklasse:
    IP65 Water resistant