AuftragsverfolgungKontakt
TEGERA 130A Welding Gloves
New Product
 :   EJENDALS
TEGERA 130A Welding Gloves
 :  EJENDALS
New Product
TEGERA 130A Welding Gloves
TEGERA 130A is a robust welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams. The glove features a reinforced index finger, reinforced seams, excellent fingertip sensitivity, a comfortable fit, and a high level of protection. It also withstands welding sparks and grinding splashes.
  • Great protection against abrasion
    Withstands contact heat up to 100 °C (212 °F)
    High level of protection
    Good fingertip sensitivity and reinforced index finger
    Flexible and durable with good fit
    KEVLAR® thread in the seams which resists 427 ℃ short-term heat exposure (max operating limit) and 204 ℃ longer-term heat exposure (constant operating limit)
    Flame retardant
    Withstands welding sparks and grinding splash
Prevents risk of burn injuries, heat injuries, abrasion injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations.
Primary environments of use: Warm environments, dirty environments, harsh environments.
Primary areas of use: Assembly, metalwork, welding, hot work.
Primary industries of use: Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive.
 : EN ISO 21420:2020, EN 407:2020 412X4X, EN 388:2016+A1:2018 2121X, EN 12477:2001+A1:2005, EN 1149-2:1997, CE 2777, UK CA 0321.
  • Catalog No:
  • EJEN130A-8
  • EJEN130A-7
  • EJEN130A-6
  • EJEN130A-9
  • EJEN130A-11
  • EJEN130A-10
  • Modell:
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • 130A
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • Trägermaterial:
  • Ungefüttert
  • Ungefüttert
  • Ungefüttert
  • Ungefüttert
  • Ungefüttert
  • Ungefüttert
  • Stulpenart:
  • Sicherheitsstulpe
  • Sicherheitsstulpe
  • Sicherheitsstulpe
  • Sicherheitsstulpe
  • Sicherheitsstulpe
  • Sicherheitsstulpe
Product Family Options
  • Handschuhgröße
    Farbe
    Länge
  • 8
    Weiß
    300 - 350 mm
    1 * 12 PAAR
    1 * 12 PAAR
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-8
    Modell
    130A
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Ungefüttert
    Stulpenart
    Sicherheitsstulpe
    New Product
  • 7
    Weiß
    300 - 350 mm
    1 * 12 PAAR
    1 * 12 PAAR
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-7
    Modell
    130A
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Ungefüttert
    Stulpenart
    Sicherheitsstulpe
    New Product
  • 6
    Weiß
    300 - 350 mm
    1 * 12 PAAR
    1 * 12 PAAR
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-6
    Modell
    130A
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Ungefüttert
    Stulpenart
    Sicherheitsstulpe
    New Product
  • 9
    Weiß
    300 - 350 mm
    1 * 12 PAAR
    1 * 12 PAAR
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-9
    Modell
    130A
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Ungefüttert
    Stulpenart
    Sicherheitsstulpe
    New Product
  • 11
    Weiß
    300 - 350 mm
    1 * 12 PAAR
    1 * 12 PAAR
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-11
    Modell
    130A
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Ungefüttert
    Stulpenart
    Sicherheitsstulpe
    New Product
  • 10
    Weiß
    300 - 350 mm
    1 * 12 PAAR
    1 * 12 PAAR
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    EJEN130A-10
    Modell
    130A
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Trägermaterial
    Ungefüttert
    Stulpenart
    Sicherheitsstulpe
    New Product