Synergi HPLC Columns, Max-RP
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Über diesen Artikel
38 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- PHEC00B-4337-E0
- PHEC00B-4337-B0
- PHEC00B-4372-B0
- PHEC00B-4372-E0
- PHEC00B-4372-Y0
- PHEC00B-4337-A0
- PHEC00B-4337-AF
- PHEC00C-4337-B0
- PHEC00C-4337-E0
- PHEC00C-4337-Y0
- PHEC00F-4337-B0
- PHEC00F-4337-E0
- PHEC00F-4337-Y0
- PHEC00F-4337-AF
- PHEC00G-4337-E0
- PHEC00G-4337-N0
- PHEC00G-4337-Y0
- PHEC00G-4350-E0
- PHEC00G-4350-N0
- PHEC00A-4337-E0
- PHEC00D-4337-B0
- PHEC00D-4337-E0
- PHEC00D-4372-B0
- PHEC00D-4372-Y0
- PHEC00M-4372-D0
- PHEC00A-4337-B0
- PHEC00B-4337-Y0
- PHEC00A-4372-B0
- PHEC00B-4350-V0-AX
- PHEC00F-4337-P0-AX
- PHEC00F-4337-U0-AX
- PHEC00G-4337-P0-AX
- PHEC00G-4337-U0-AX
- PHEC00G-4350-P0-AX
- PHEC00G-4350-V0-AX
- PHEC00M-4337-B0-CE
- PHEC00M-4372-B0-CE
- PHEC00M-4372-D0-CE
- Kohlenstoffbelastung:
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-Bereich:
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- Surface area:
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
Spezifikationen
Product Family Options
Columns
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-E0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-B0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-B0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-E0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-Y0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-A0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillarMax-RPStainless steel, glass coated80 Å4 µm0,50 mm50 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST1 160,00 €Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-AFKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-B0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-E0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-Y0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-B0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-E0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-Y0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillarMax-RPStainless steel, glass coated80 Å4 µm0,50 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST1 160,00 €Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-AFKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-E0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-N0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-Y0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-E0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Semi-präparativMax-RPEdelstahl80 Å10 µm10,00 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST2 210,00 €Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-N0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4337-E0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4337-B0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4337-E0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4372-B0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4372-Y0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-D0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4337-B0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-Y0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4372-B0Kohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product
AXIA™ packed columns
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4350-V0-AXKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-P0-AXKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-U0-AXKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-P0-AXKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-U0-AXKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-P0-AXKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-V0-AXKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product
MercuryMS™ columns
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4337-B0-CEKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-B0-CEKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-D0-CEKohlenstoffbelastung17%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 9,0Surface area400 m²/gNew Product