Jupiter HPLC Columns, Proteo
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Über diesen Artikel
15 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- PHEC00B-4396-A0
- PHEC00B-4396-AC
- PHEC00B-4396-B0
- PHEC00F-4396-AC
- PHEC00F-4396-AF
- PHEC00F-4396-B0
- PHEC00F-4396-E0
- PHEC00G-4396-B0
- PHEC00G-4396-E0
- PHEC00G-4396-N0
- PHEC00F-4396-U0-AX
- PHEC00G-4396-P0-AX
- PHEC00G-4396-U0-AX
- PHEC00G-4397-V0-AX
- PHEC00D-4396-U0-AX
- Kohlenstoffbelastung:
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- 15%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-Bereich:
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- 1,5 - 10,0
- Surface area:
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
Spezifikationen
Product Family Options
Columns
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4396-A0Kohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillarProteoStainless steel, glass coated300 Å4 µm0,30 mm50 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST1 500,00 €Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4396-ACKohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4396-B0Kohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillarProteoStainless steel, glass coated300 Å4 µm0,30 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST1 500,00 €Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-ACKohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - KapillarProteoStainless steel, glass coated300 Å4 µm0,50 mm150 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST1 500,00 €Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-AFKohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-B0Kohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-E0Kohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-B0Kohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-E0Kohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Semi-präparativProteoEdelstahl300 Å4 µm10,00 mm250 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST2 580,00 €Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-N0Kohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product
AXIA™ packed columns
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4396-U0-AXKohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-P0-AXKohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4396-U0-AXKohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4397-V0-AXKohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4396-U0-AXKohlenstoffbelastung15%EndcappedJapH-Bereich1,5 - 10,0Surface area475 m²/gNew Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.