Jupiter HPLC-Säulen, C5
, Präparativ, C5 (Pentyl), Edelstahl, 300 Å, 10 µm, 21,20 mm, 250 mm,
Artikelnr. PHEC00G-4054-P0-AX
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Präparativ
- Ø int.:21,20 mm
- Partikelgröße:10 µm
- Porengröße:300 Å
- Länge:250 mm
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C5 (Pentyl)
- Cat. No.:PHEC00G-4054-P0-AX
- pH-Bereich:1,5 - 10,0
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:5,50%
- Surface area:170 m²/g