AuftragsverfolgungKontakt
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
New Product
 :   PHENOMENEX
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
New Product
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
Biozen HPLC Columns, dSEC-2
  • Catalog No:
  • PHEC00F-4787-AN
  • PHEC00F-4787-E0
  • PHEC00F-4788-E0
  • PHEC00F-4788-K0
  • PHEC00B-4787-AN
  • PHEC00H-4788-K0
  • PHEC03A-4788-E0
  • PHEC00H-4787-E0
  • PHEC03Q-4788-K0
  • PHEC00H-4788-E0
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-Bereich:
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
  • 1,5 - 8,5
Product Family Options
  • Säulenform
    Phase
    Säulenmaterial
    Porengröße
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
  • Analytisch
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    1,8 µm
    2,10 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 030,00 €
    3 030,00 €
    1 * 1 ST
       3 030,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4787-AN
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisch
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    1,8 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 030,00 €
    3 030,00 €
    1 * 1 ST
       3 030,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4787-E0
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisch
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 410,00 €
    2 410,00 €
    1 * 1 ST
       2 410,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4788-E0
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Semi-präparativ
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    3 µm
    7,80 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 410,00 €
    2 410,00 €
    1 * 1 ST
       2 410,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4788-K0
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisch
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    1,8 µm
    2,10 mm
    50 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 900,00 €
    1 900,00 €
    1 * 1 ST
       1 900,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4787-AN
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Semi-präparativ
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    3 µm
    7,80 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 560,00 €
    2 560,00 €
    1 * 1 ST
       2 560,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00H-4788-K0
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Vorsäule
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    3 µm
    4,60 mm
    30 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 693,00 €
    693,00 €
    1 * 1 ST
       693,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC03A-4788-E0
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisch
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    1,8 µm
    4,60 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 360,00 €
    4 360,00 €
    1 * 1 ST
       4 360,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00H-4787-E0
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Vorsäule
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    3 µm
    7,80 mm
    30 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 862,00 €
    862,00 €
    1 * 1 ST
       862,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC03Q-4788-K0
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product
  • Analytisch
    dSEC-2
    Edelstahl
    200 Å
    3 µm
    4,60 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 560,00 €
    2 560,00 €
    1 * 1 ST
       2 560,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00H-4788-E0
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    1,5 - 8,5
    New Product