AuftragsverfolgungKontakt
Capcell Pak HPLC Columns
New Product
 :   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns
  • Catalog No:
  • PHEC70602
  • PHECCH0-3882
  • PHECCH0-3942
  • PHECCH0-3881
  • PHECCH0-3817
  • PHECCH0-9313
  • PHECCH0-7148
  • PHECCH0-9315
  • PHECCH0-7631
  • PHECCH0-3968
  • PHECCH0-7623
  • PHECCH0-3841
  • PHECCH0-3816
  • PHECCH0-3868
  • PHECCH0-9314
  • PHECCH0-9312
  • PHECCH0-7384
  • PHECCH0-5835
  • PHECCH0-5840
  • PHECCH0-7624
  • PHECCH0-5834
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 18%
  • 0%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 9%
  • 18%
  • 9%
  • >1%
  • 9%
  • 16%
  • 18%
  • 0%
  • 18%
  • 0%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-Bereich:
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
  • 2,0 - 7,5
Product Family Options
  • Säulenform
    Phase
    Säulenmaterial
    Porengröße
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
  • Microbore
    C18 UG 120
    Edelstahl
    120 Å
    5 µm
    1,50 mm
    100 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC70602
    Kohlenstoffbelastung
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    SCX UG 80
    Edelstahl
    80 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 240,00 €
    1 240,00 €
    1 * 1 ST
       1 240,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3882
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 SG 120
    Edelstahl
    120 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 860,00 €
    1 860,00 €
    1 * 1 ST
       1 860,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3942
    Kohlenstoffbelastung
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 UG 120
    Edelstahl
    120 Å
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 200,00 €
    1 200,00 €
    1 * 1 ST
       1 200,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3881
    Kohlenstoffbelastung
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 UG 120
    Edelstahl
    120 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 700,00 €
    1 700,00 €
    1 * 1 ST
       1 700,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3817
    Kohlenstoffbelastung
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 MG 100
    Edelstahl
    100 Å
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 180,00 €
    1 180,00 €
    1 * 1 ST
       1 180,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-9313
    Kohlenstoffbelastung
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 MG 100
    Edelstahl
    100 Å
    3 µm
    4,60 mm
    75 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 090,00 €
    1 090,00 €
    1 * 1 ST
       1 090,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7148
    Kohlenstoffbelastung
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 MG-II 100
    Edelstahl
    100 Å
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 230,00 €
    1 230,00 €
    1 * 1 ST
       1 230,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-9315
    Kohlenstoffbelastung
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18-MGII
    Edelstahl
    100 Å
    5 µm
    4,00 mm
    10 mm
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 777,00 €
    777,00 €
    1 * 2 ST
       777,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7631
    Kohlenstoffbelastung
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C1 SG 300
    Edelstahl
    300 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 370,00 €
    1 370,00 €
    1 * 1 ST
       1 370,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3968
    Kohlenstoffbelastung
    >1%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18-MGII
    Edelstahl
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 370,00 €
    1 370,00 €
    1 * 1 ST
       1 370,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7623
    Kohlenstoffbelastung
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    Phenyl UG 120
    Edelstahl
    120 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 570,00 €
    1 570,00 €
    1 * 1 ST
       1 570,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3841
    Kohlenstoffbelastung
    16%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 UG 120
    Edelstahl
    120 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 330,00 €
    1 330,00 €
    1 * 1 ST
       1 330,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3816
    Kohlenstoffbelastung
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    NH2 UG 80
    Edelstahl
    80 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 730,00 €
    1 730,00 €
    1 * 1 ST
       1 730,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-3868
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Microbore
    C18 MG-II 100
    Edelstahl
    100 Å
    5 µm
    2,00 mm
    50 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 180,00 €
    1 180,00 €
    1 * 1 ST
       1 180,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-9314
    Kohlenstoffbelastung
    18%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    SCX UG 80
    Edelstahl
    80 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 230,00 €
    1 230,00 €
    1 * 1 ST
       1 230,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-9312
    Kohlenstoffbelastung
    0%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Microbore
    AQ-C18
    Edelstahl
    80 Å
    5 µm
    2,00 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 240,00 €
    1 240,00 €
    1 * 1 ST
       1 240,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7384
    Kohlenstoffbelastung
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 MG 100
    Edelstahl
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 700,00 €
    1 700,00 €
    1 * 1 ST
       1 700,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-5835
    Kohlenstoffbelastung
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Microbore
    C18 MG 100
    Edelstahl
    100 Å
    5 µm
    2,00 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 240,00 €
    1 240,00 €
    1 * 1 ST
       1 240,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-5840
    Kohlenstoffbelastung
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18-MGII
    Edelstahl
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 320,00 €
    1 320,00 €
    1 * 1 ST
       1 320,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-7624
    Kohlenstoffbelastung
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product
  • Analytisch
    C18 MG 100
    Edelstahl
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 240,00 €
    1 240,00 €
    1 * 1 ST
       1 240,00 €
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    PHECCH0-5834
    Kohlenstoffbelastung
    9%
    Endcapped
    Ja
    pH-Bereich
    2,0 - 7,5
    New Product