AuftragsverfolgungKontakt
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles | Avantor
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
Fluogreen Nanopartikel zur Abgabe Kleiner Moleküle (Hydrophobe und amphiphile niedermolekulare Substanzen [wirkstoffähnliche APIs]; adhärente und suspendierte Zellen, Organoide, 3D-Kulturen, Bakterien, Nagetiere und Zebrafische), 1 ml
Artikelnr. DIVSDIV010F1
New Product
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
Artikelnr. DIVSDIV010F1
New Product
CAS Nummer:  
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
Fluogreen Nanopartikel zur Abgabe Kleiner Moleküle (Hydrophobe und amphiphile niedermolekulare Substanzen [wirkstoffähnliche APIs]; adhärente und suspendierte Zellen, Organoide, 3D-Kulturen, Bakterien, Nagetiere und Zebrafische), 1 ml
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Die Nanopartikel zur Abgabe Kleiner Moleküle von DIVERSA vereinfachen die Herausforderung der Formulierung schlecht wasserlöslicher Verbindungen. Mit ihrer hohen Beladungseffizienz und nachgewiesenen Stabilität in biologischen Umgebungen ermöglichen sie die Untersuchung der Wirkstoffaktivität sowohl in einfachen Zellmodellen als auch in komplexen in vivo Systemen. Für schnelle, reproduzierbare Ergebnisse entwickelt, bietet das Kit Flexibilität für Entdeckungsprojekte und translationale Forschung. Fluoreszierende Nanopartikel erleichtern Visualisierungs- und Biodistributionsstudien.
  • Einfach anzuwendende und sofort beladbare Nanopartikelformulierung
    Hohe Beladungskapazität für hydrophobe und amphiphile Verbindungen
    Passend für in-vitro- und in vivo Anwendungen
    Kompatibel mit 2D- und 3D-Zellkulturmodellen, einschließlich immortalisierten Zellen, Primärzellen und Organoiden
    Nicht-toxische und biologisch abbaubare Komponenten
    Stabil in biologischen Medien
    Keine speziellen Geräte für die Vorbereitung erforderlich
    Ideal für Internalisierungs- und Biodistributionsstudien
    Nachverfolgbar mit Standard-Fluoreszenzdetektionsplattformen
Die geringe Wasserlöslichkeit bleibt ein großes Hindernis bei der Entwicklung vieler vielversprechender Wirkstoffkandidaten, insbesondere hydrophober niedermolekularer Substanzen. Während sich solche Verbindungen in Lösungsmitteln wie DMSO lösen lassen, schränkt ihre begrenzte Löslichkeit in biologischen Medien ihre Anwendbarkeit in präklinischen Modellen ein. Die Nanopartikel zur Abgabe Kleiner Moleküle von DIVERSA begegnen dieser Herausforderung, indem sie niedermolekulare Substanzen in biokompatible, stabile Träger einkapseln, die in serumhaltigen Umgebungen funktionsfähig bleiben.
Die Plattform bietet eine hohe Beladungseffizienz für hydrophobe und amphiphile Wirkstoffe und ermöglicht es Forschern, pharmakologische Effekte in 2D-, 3D- und Tiermodellen zu untersuchen. Das Kit ist für eine einfache Anwendung ohne spezielle Geräte konzipiert und beschleunigt experimentelle Arbeitsabläufe. Optionale fluoreszierende Versionen ermöglichen die Überwachung der Nanopartikelverteilung, -aufnahme und -freisetzung mittels Standarddetektionsmethoden wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie oder Plattenlesegeräten. Durch die Kombination von Vielseitigkeit und Reproduzierbarkeit ermöglicht DIV010F1 Forschern, das therapeutische Potenzial ansonsten schlecht löslicher Moleküle zu erschließen.
Zertifizierung:
Lieferumfang: Das Kit enthält ein Fläschchen mit der Lipidmischung zur Formulierung. Jedes Kit wird mit 1X leerem DIVTECH-Fläschchen zur Vorbereitung der Formulierung geliefert. Enthält zwei Pipettenspitzen für 1-ml-Pipetten zur Unterstützung einer präzisen Handhabung. Chargennummer und Lagerbedingungen sind auf jedem Fläschchen und jeder Verpackung angegeben.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Produkte sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt (RUO).
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Fluogreen Nanopartikel zur Abgabe Kleiner Moleküle (Hydrophobe und amphiphile niedermolekulare Substanzen [wirkstoffähnliche APIs]; adhärente und suspendierte Zellen, Organoide, 3D-Kulturen, Bakterien, Nagetiere und Zebrafische)
  • Volumen:
    1 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.