DIVTECH Small Molecule Delivery Nanoparticles
Product Details & Documents
Die Nanopartikel zur Abgabe Kleiner Moleküle von DIVERSA vereinfachen die Herausforderung der Formulierung schlecht wasserlöslicher Verbindungen. Mit ihrer hohen Beladungseffizienz und nachgewiesenen Stabilität in biologischen Umgebungen ermöglichen sie die Untersuchung der Wirkstoffaktivität sowohl in einfachen Zellmodellen als auch in komplexen in vivo Systemen. Für schnelle, reproduzierbare Ergebnisse entwickelt, bietet das Kit Flexibilität für Entdeckungsprojekte und translationale Forschung. Eine fluoreszierende Option ist ebenfalls verfügbar, um Visualisierungs- und Biodistributionsstudien zu erleichtern.
Einfach anzuwendende und sofort beladbare Nanopartikelformulierung
Hohe Beladungskapazität für hydrophobe und amphiphile Verbindungen
Passend für in-vitro- und in vivo Anwendungen
Kompatibel mit 2D- und 3D-Zellkulturmodellen, einschließlich immortalisierten Zellen, Primärzellen und Organoiden
Fluoreszierende Version zur Verfolgung verfügbar
Nicht-toxische und biologisch abbaubare Komponenten
Stabil in biologischen Medien
Keine speziellen Geräte für die Vorbereitung erforderlich
Die geringe Wasserlöslichkeit bleibt ein großes Hindernis bei der Entwicklung vieler vielversprechender Wirkstoffkandidaten, insbesondere hydrophober niedermolekularer Substanzen. Während sich solche Verbindungen in Lösungsmitteln wie DMSO lösen lassen, schränkt ihre begrenzte Löslichkeit in biologischen Medien ihre Anwendbarkeit in präklinischen Modellen ein. Die Nanopartikel zur Abgabe Kleiner Moleküle von DIVERSA begegnen dieser Herausforderung, indem sie niedermolekulare Substanzen in biokompatible, stabile Träger einkapseln, die in serumhaltigen Umgebungen funktionsfähig bleiben.
Die Plattform bietet eine hohe Beladungseffizienz für hydrophobe und amphiphile Wirkstoffe und ermöglicht es Forschern, pharmakologische Effekte in 2D-, 3D- und Tiermodellen zu untersuchen. Das Kit ist für eine einfache Anwendung ohne spezielle Geräte konzipiert und beschleunigt experimentelle Arbeitsabläufe. Optionale fluoreszierende Versionen ermöglichen die Überwachung der Nanopartikelverteilung, -aufnahme und -freisetzung mittels Standarddetektionsmethoden wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie oder Plattenlesegeräten. Durch die Kombination von Vielseitigkeit und Reproduzierbarkeit ermöglicht DIV010 Forschern, das therapeutische Potenzial ansonsten schlecht löslicher Moleküle zu erschließen.
Certifications:
Delivery information: Das Kit enthält vier Fläschchen mit der Lipidmischung zur Formulierung. Jedes Kit wird mit 4X leerem DIVTECH-Fläschchen zur Vorbereitung der Formulierung geliefert. Enthält acht Pipettenspitzen für 1-ml-Pipetten zur Unterstützung einer präzisen Handhabung. Chargennummer und Lagerbedingungen sind auf jedem Fläschchen und jeder Verpackung angegeben.
Packaging:
Caution: Produkte sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt (RUO).
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Nanopartikel zur Abgabe Kleiner Moleküle (Hydrophobe und amphiphile niedermolekulare Substanzen [wirkstoffähnliche APIs]; adhärente und suspendierte Zellen, Organoide, 3D-Kulturen, Bakterien, Nagetiere und Zebrafische)
- Volumen:4 ml