Prodigy HPLC Columns, C8
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Über diesen Artikel
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- PHEC00B-3301-E0
- PHEC00D-3301-E0
- PHEC00F-3301-E0
- PHEC00G-3301-E0
- PHEC00G-3301-Y0
- PHEC00A-3301-E0
- Kohlenstoffbelastung:
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- pH-Bereich:
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- Surface area:
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- SäulenformPhaseSäulenmaterialPorengrößePartikelgrößeØ int.LängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00B-3301-E0Kohlenstoffbelastung12,60%EndcappedJapH-Bereich2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00D-3301-E0Kohlenstoffbelastung12,60%EndcappedJapH-Bereich2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00F-3301-E0Kohlenstoffbelastung12,60%EndcappedJapH-Bereich2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-3301-E0Kohlenstoffbelastung12,60%EndcappedJapH-Bereich2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00G-3301-Y0Kohlenstoffbelastung12,60%EndcappedJapH-Bereich2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product - Spezifikationen:New Product
Mehr
Specifications
Cat. No.PHEC00A-3301-E0Kohlenstoffbelastung12,60%EndcappedJapH-Bereich2,0 - 9,0Surface area310 m²/gNew Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



