AuftragsverfolgungKontakt
EasyPlus™ Titration Elektroden
EasyPlus™ Titration Elektroden
New Product
Anbieter:   Mettler - Toledo
EasyPlus™ Titration Elektroden
Anbieter:  Mettler - Toledo
New Product
Zertifikate
EasyPlus™ Titration Elektroden
EasyPlus™ Titration Elektroden
5 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Elektrode ausschließlich zur Verwendung mit Mettler Toledo® Serie EasyPlus Titratoren.
Nur Elektrode.
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • EM40-BNC Sensor Redox mV
    ±2000 mV/0 - 14 pH
    Easy Pro, Easy EPM, Easy pH Titratoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 264,00 €
    264,00 €
    1 * 1 ST
       264,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • EM43-BNC Sensor Redox Ipol
    ±2000 mV
    Easy Pro, Easy Ox Titratoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 315,00 €
    315,00 €
    1 * 1 ST
       315,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • EG13-BNC sensor pH non-aqueous
    0 - 2000 mV
    Easy Pro, Easy KFV, Easy Ox Titratoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 336,00 €
    336,00 €
    1 * 1 ST
       336,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • EM45-BNC Sensor Präzipitation
    ±2000 mV/0 - 14 pH
    Easy Pro, Easy Cl Titratoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 261,00 €
    261,00 €
    1 * 1 ST
       261,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • EG11-BNC Sensor pH wässrig
    ±2000 mV/0 - 14 pH
    Easy Pro, Easy EPM, Easy pH Titratoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 244,00 €
    244,00 €
    1 * 1 ST
       244,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product