AuftragsverfolgungKontakt
Cellroll Set | Avantor
Cellroll Set
New Product
Anbieter:   Binder
Cellroll Set
Anbieter:  Binder
New Product
Zertifikate
Cellroll Set
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Der Integra Cellroll ist ein kompaktes und zuverlässiges Rollflaschen-System zur Kultivierung adhärenter Zellen in Rollerflaschen. Dieses modulare, erweiterbare Rollflaschen-System ist für entweder 4 oder 6 Rollerflaschen geeignet.
  • Stufenlos variabler Drehzahlbereich von 0,1 bis 2 U/min ermöglicht eine schonende und gleichmäßige Rotation der Zellkulturflaschen Ideal für großvolumige Zellkulturen in Forschung und Produktion Kontinuierliche Rotation sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Zellen und Kulturmedium, was optimale Wachstumsbedingungen und hohe Ausbeuten fördert Speziell für den Einsatz in CO₂-Inkubatoren entwickelt – mit temperaturbeständigen Materialien und kompaktem, stapelbarem Design Feineinstellung der Drehrichtung, Drehzahl: Feineinstellung von Pausenzeiten und Intervallzyklen: Mit Soft-Start- und -Stopp-Phase:
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 8 820,00 €
    8 820,00 €
    1 * 1 ST
       8 820,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • CELLROLL Set, 4 roller bottles for CB 170, CB 170-L, CB 170-O₂, CB 170-O₂L, CBF 170, CBF 170-O₂
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    - 7 530,00 €
    7 530,00 €
       7 530,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.