AuftragsverfolgungKontakt
Mikropulverspatel, abgewinkelt/halb schalenförmig | Avantor
Mikropulverspatel, abgewinkelt/halb schalenförmig
New Product
Anbieter:   BURKLE
Mikropulverspatel, abgewinkelt/halb schalenförmig
Anbieter:  BURKLE
New Product
Zertifikate
Mikropulverspatel, abgewinkelt/halb schalenförmig
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Der Mikropulverspatel besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301 (304) und ist speziell für präzises Dosieren und kontaminationsfreies Arbeiten in analytischen Laboren konzipiert. Seine schlanke Form und das beidseitige Design ermöglichen eine präzise Handhabung kleiner Pulvermengen, selbst in engen Behältern wie Fläschchen oder Reagenzgläsern.
  • Zwei Funktionen: flache Seite zum Verteilen, halbrunde Seite zum Aufnehmen und Transportieren
    Schlanker Schaft ermöglicht Arbeiten in engen Gefäßen wie Vials, Reagenzgläsern und Flaschen
    Feine Klinge für präzises Dosieren und punktgenaue Genauigkeit bei sehr kleinen Mengen
Die polierte Oberfläche verhindert Rückstandsbildung und erleichtert die Reinigung. Dieser Spatel ist ein unverzichtbares Werkzeug für Anwendungen, die Präzision und Hygiene erfordern, wie Probenvorbereitung, Abwiegen empfindlicher Substanzen und das Verteilen auf Analyseoberflächen.
Der Mikropulverspatel ist ideal für den Einsatz in chemischen, pharmazeutischen und analytischen Laboren, in denen eine präzise und sichere Verarbeitung kleiner Pulvermengen erforderlich ist. Typische Anwendungen sind die Probenvorbereitung für spektroskopische Analysen, das Abwiegen empfindlicher Substanzen und das Arbeiten in engen Gefäßen. Der Spatel wird außerdem in der Umwelt-, Lebensmittel- und Materialanalyse eingesetzt.
Zertifizierung:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Länge
    Kapazität
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Mikropulverspatel, abgewinkelt/halb schalenförmig
    150 mm
    Silber
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1,90 €
    1,90 €
    1 * 1 ST
       1,90 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Mikropulverspatel, abgewinkelt/halb schalenförmig
    210 mm
    Silber
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2,30 €
    2,30 €
    1 * 1 ST
       2,30 €
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product