AuftragsverfolgungKontakt
Panel-Drucker, 4290 | Avantor
Panel-Drucker, 4290
Panel-Drucker
Artikelnr. SMEGWD-PRINT4290
New Product
Anbieter:   SMEG
Panel-Drucker, 4290
Artikelnr. SMEGWD-PRINT4290
Anbieter:  SMEG
New Product
Panel-Drucker, 4290
Panel-Drucker
Preis
668,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nadeldruck-Thermodruck.
  • Integrierte Echtzeituhr
    Ausgelegt für Panel- Befestigung
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Panel-Drucker
  • Cat. No.:
    SMEGWD-PRINT4290
  • Ø:
    Roll: 50 mm
  • Abmessungen:
    120L×170D×40H mm
  • Width:
    Roll: 57 mm