AuftragsverfolgungKontakt
USB Microscope, Edge
Mikroskop mit großem Arbeitsabstand, 10× - 50×, 8 LED, weiß, 1,3 MP, Polarisierbare, flexible LED-Steuerung
Artikelnr. IDCPAF4115ZTW
New Product
Irregular Voltage
USB Microscope, Edge
Artikelnr. IDCPAF4115ZTW
New Product
Irregular Voltage
USB Microscope, Edge
Mikroskop mit großem Arbeitsabstand, 10× - 50×, 8 LED, weiß, 1,3 MP, Polarisierbare, flexible LED-Steuerung
Preis
565,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Dino-Lite Edge 1,3 MP AF4115ZTW is designed for wide-angle macro applications providing a 10 to 50× magnifications with FLC.
  • Long working distance of up to 225 mm
  • With polarisation filter
  • Edge series with Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Automatic Magnification Reading (AMR) and Flexible LED Control (FLC)
  • DinoCapture for Windows and DinoXcope for macOS
This microscope is designed for wide-angle macro applications providing a 10 to 50× magnification range. It delivers higher image quality with Larger Field-of-View (FOV) and Depth-of-Field (DOF), which makes it ideal for macro viewing applications.
AF4115ZTW can connect to Wi-Fi streamer WF-20 and provide wireless transmission of images and videos. Available in white and grey colours.
Operating system: Windows XP/7/8/10/11, macOS 10,14 or later
System requirements:
CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater
RAM: 4 GB or more
HD: 150 MB space available or more
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    10× - 50×
  • Auflösung:
    1,3 MP
  • Bezeichnung:
    Mikroskop mit großem Arbeitsabstand
  • Zusätzliche Eigenschaften:
    Polarisierbare, flexible LED-Steuerung
  • Beleuchtung:
    8 LED, weiß
  • Cat. No.:
    IDCPAF4115ZTW
  • Bildrate:
    15 fps bei 1,3 MP; 30 fps bei VGA
  • Gewicht:
    111 g
  • Arbeitsabstand:
    Lang