AuftragsverfolgungKontakt
Tragbare Mikroskope
Tragbare Mikroskope, AF4135ZTLE, 10x - 200x, 1,3 megapixel (1280x1024)
Catalog # IDCPAF4135ZTLE
New Product
Irregular Voltage
Tragbare Mikroskope
Catalog # IDCPAF4135ZTLE
New Product
Irregular Voltage
Tragbare Mikroskope
Tragbare Mikroskope, AF4135ZTLE, 10x - 200x, 1,3 megapixel (1280x1024)
Price
565,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der Dino-Lite gehört zur Lang Working Distance (LWD)-Serie und wird über USB mit Ihrem Gerät verbunden. Es ist für drahtlose Verbindungen vorbereitet, benötigt aber den (optionalen) WF-20, um eine vollständig drahtlose Lösung zu ermöglichen. Im Vergleich dazu bietet die AF4x35-Serie einen ähnlichen Arbeitsabstand, erzielt aber höhere Vergrößerungen als die AM4x15-Serie.
Es ist mit Premium-Funktionen wie Flexible LED Control (FLC), integriertem Polarisator und umfangreichen Messfunktionen ausgestattet.
Schnittstelle: USB 2,0
Anzahl der LEDs: 8
LED ein-/ausschaltbar: Ja
LED-Farbe: Weiß
Gehäuse: Gehäuse aus Verbundwerkstoff/Kunststoff
Microtouch: Ja
ESD-sicher: Nein
Videobildrate: Bis zu 30 Bilder pro Sekunde
Messung: Ja
Kalibrierung: Ja
Diffusor erhältlich: Ja (N3C-D eingeschlossen)
Infrarotfilter: IR-Sperrfilter >650 nm
Polarisator: Ja, linear
Windowskompatibilität: 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.14 und höher
Software (Inklusive): DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Spezielle Funktionen: Flexible LED-Steuerung (FLC)
 :
 :
 :
 :
 : Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Kalibrierziel, Benutzerhandbuch, N3CO- Offene Verschluss, N3C-C- Geschlossene Verschluss, N3C-D- Diffusorkappe, N3C-E- Verlängerungskappe, N3C-L- Lange Verschluss, N3C-S- Seitenlichtkappe.
 :
Specifications
  • Vergrößerung:
    10x - 200x
  • Modell:
    AF4135ZTLE
  • Auflösung:
    1,3 megapixel (1280x1024)
  • Bezeichnung:
    Tragbare Mikroskope
  • Cat. No.:
    IDCPAF4135ZTLE
  • Output:
    Bild, Video