pH-Kombinationselektrode mit Temperatursensor
Product Details & Documents
Die EGAT193, eine wartungsarme pH-Kombinationselektrode mit Gelelektrolyt und großdimensioniertem ringförmigem PTFE-Übergang, zeichnet sich durch ihre Anwendung unter industriellen Bedingungen in der Wassertechnologie, Abwasserbehandlung, Galvanotechnik und Prozesschemie aus. Die integrierte Temperatursonde ermöglicht die gleichzeitige Messung von pH-Wert und Temperatur, insbesondere für automatisch temperaturkompensierte pH-Wert-Messungen.
Kugelförmige Membran
120 mm Eintauchlänge
7,0 ±0,3 Isopotentialpunkt
<10 bar Druck
Variopin-Steckkopf mit Gewinde PG 13.5 Elektrischer Anschluss
EGAT193: ≤500 MΩ (25 °C) Membranwiderstand
Pt1000 Temperaturfühler
Neben der Ausführung mit Steckerkopfsystem und getrenntem Kabelanschluss sind auch Modelle mit festem Kabel erhältlich.
Das Modell EGCT193 mit alkalibeständigem Hochtemperaturglas (HT) zeichnet sich durch seine Eignung für die kontinuierliche Messung in Medien mit höherer Temperatur und extremem pH-Wert aus.
:
: Variopin-Steckerkopf mit Gewinde PG 13,5; separates Anschlusskabel erforderlich; Pt1000.
:
:
:
Spezifikationen
- Bezeichnung:pH-Kombinationselektrode mit Temperatursensor
- Membran:1 ringförmiger PTFE-Verbinder
- Elektrolyt:Mit Gel befüllt (ca. 3 M KCl )
- Cat. No.:WTWAEGAT193VP-X
- Schaftmaterial:Glas, Ø12 mm
- Modell:EGAT193VP-X
- pH-Bereich:0 - 14
- Reference system:Ag/AgCl
- Temperaturbereich:-5…+80 °C