Externer Nadeldrucker für Medienvorbereitungsgeräte
Product Details & Documents
Ermöglicht das schnelle Ausdrucken der wichtigsten Ergebnisse jedes Sterilisationszyklus, der in den Medienpräparatoren durchgeführt wird, auf Papier.
Externer Impact-Drucker mit RS-232-Anschluss
- Druckeinstellungen und Ticketabruf werden über den Autoklav-Bildschirm verwaltet
- Wählbare Druckfrequenz: von 10 bis 240 s
- Druckt wichtige Zyklusdaten: Programmname, Temperaturentwicklung, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen
- Papier- und Farbbandverbrauchsmaterialien können vom Benutzer ausgetauscht werden
- Energiesparmodus
Der externe Nadeldrucker ermöglicht die physische Dokumentation jedes Sterilisationszyklus und druckt Programm- und Zyklusnummern, Temperatur, Druck, Datum, Uhrzeit und Fehlermeldungen. Auf dem Autoklav-Bildschirm können zwei Druckmodi ausgewählt werden: vereinfachtes Drucken am Ende des Zyklus oder erweitertes Drucken während des Zyklus mit detaillierter Parameterverfolgung.
Empfohlen für Situationen, in denen die Verwendung von PC-Software nicht möglich ist, und zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von Experimenten oder Produktionsprozessen.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Erfordert eine spezielle Werksanpassung.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Externer Nadeldrucker, ITS-MP, Druckqualität 8 Punkte/mm, Auflösung 169 dpi
- B×T×H:155×240×135 mm
- Für:Automatisierung und Beschleunigung der Abfüllphase bei wiederkehrenden mittleren und großen Mengen
- Cat. No.:ESPIITS-MP