Software, SW7000
Kommunikationssoftware zwischen Gerät und PC, SW7000, Echtzeitanzeige und -aufzeichnung oder Überprüfung nach dem Zyklus
Artikelnr. ESPISW7000
Anbieter: RAYPA
Springe zu:
Product Details & Documents
Ermöglicht die Visualisierung, Dokumentation und den Ausdruck der in den Autoklaven der Serien AE-DRY, AES, AHS-DRY und AHS-N durchgeführten Prozesse.
Beinhaltet ein RS-232-Kabel, einen USB-Stick mit Software und einen RS-232-zu-USB-Adapter.
- Echtzeit- und Post-Cycle-Datenanalyse
Kommunikationssoftware zwischen Gerät und PC zur Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit oder Anzeige nach jedem Zyklus. Zyklen können auch ausgedruckt oder nach Excel exportiert werden. PC-Anschluss über RS-232. Daten können auch direkt auf einen USB-Speicherstick exportiert werden.
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Kommunikationssoftware zwischen Gerät und PC, SW7000
- Für:Echtzeitanzeige und -aufzeichnung oder Überprüfung nach dem Zyklus