Flexibler Temperaturfühler
Product Details & Documents
Flexible PT-100-Sonde, empfohlen zur Überwachung der Sterilisation von Flüssigkeitsladungen.
120 mm flexibler PT-100 Temperaturfühler der Klasse A
- Sondenkalibrierung über Autoklav-Mikroprozessor (nur Administratorzugriff)
- Datenanalyse über die SW8000-Software verfügbar
- Ermöglicht die Sterilisationssteuerung basierend auf der Ladungstemperatur
Nach der Installation dieses Zubehörs kann die Temperaturregelung des Sterilisationszyklus entweder durch den Hauptkammertemperatursensor oder sowohl durch den Hauptkammertemperatursensor als auch durch den Temperatursensor der flexiblen Temperatursonde gesteuert werden.
Die Temperaturregelung durch den flexiblen Temperaturfühler ist insbesondere bei Prozessen vorteilhaft, bei denen große Flüssigkeitsmengen sterilisiert werden, da hier der Sterilisationsprozess sowohl durch die im Zentrum der Flüssigkeitsprobe erreichte Temperatur als auch durch die in der Sterilisationskammer erreichte Temperatur geregelt wird. Darüber hinaus besteht beim Öffnen des Autoklaven bei Kammertemperaturen über 80 °C die Gefahr des Überkochens von Flüssigkeiten. Dies kann vermieden werden, wenn die Temperatur der Probe während des gesamten Sterilisationsvorgangs kontrolliert wird.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: Werkseitige Installation erforderlich.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Flexibler PT-100-Temperaturfühler der Klasse A, PT-2-B-AH, 23 kg
- Für:Überwachung der Sterilisation flüssiger Ladungen. Kompatibel mit Autoklaven der AHS-B-Serie
- Cat. No.:ESPIPT-2-B-AH