AuftragsverfolgungKontakt
Temperatur-Datenlogger
New Product
Supplier:   RAYPA
Temperatur-Datenlogger
Supplier:  RAYPA
New Product
Certificates
Temperatur-Datenlogger
Temperatur-Datenlogger
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Scheibentemperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlusssockel und Software.
  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Datenlogger in mehreren Größen für unterschiedliche Anforderungen erhältlich
  • Bietet hohe Genauigkeit und Präzision
Empfohlen für die Autoklavvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern.
 :
 :
 :
 :
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    B×T×H
    Availability
    Price
  • Anschlusssockel aus Edelstahl und Kunststoff BDLDISK_CL, 120 g, zur Kommunikation zwischen dem Datenlogger und der auf einem PC installierten Software
    60×95×175 mm (External)
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDLDISK_CL
    Modell
    New Product
  • Temperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlussbasis und Software, BDL-DISK3618_TL, 200 g, zur Autoklavenvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern
    60×95×175 mm (External)
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDL-DISK3618_T
    Modell
    New Product
  • Stainless steel and plastic connection base for Communication between the data logger and the software installed on a PC, model: BDLDISK_TL, Weight: 120 g
    60×95×175 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDLDISK_TL
    Modell
    New Product
  • Temperaturschreiber aus Edelstahl AISI-316L mit Anschlussbasis und Software BDL-DISK3618_CL, 200 g, zur Autoklavenvalidierung und zur Überwachung der Innentemperatur von Behältern
    60×95×175 mm (External)
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIBDL-DISK3618_C
    Modell
    New Product
  • AISI-316 L stainless steel disk temperature recorder for Accurate and precise temperature monitoring, Ø×H: 36×18 mm, Model: DLDISK3618_TL, Weight: 80 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIDLDISK3618_TL
    Modell
    New Product
  • AISI-316L Edelstahl-Scheibentemperaturschreiber DLDISK3618_CL, 80 g, für eine genaue und präzise Temperaturüberwachung; Außen (Ø×H): 36×18 mm,
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ESPIDLDISK3618_CL
    Modell
    New Product