AuftragsverfolgungKontakt
Externer Temperaturfühleradapter | Avantor
Externer Temperaturfühleradapter
Externer Adapter für kontinuierliche Validierungsprozesse EXT-TP, zur Optimierung der Sterilisationszyklussteuerung und Gewährleistung höchster Genauigkeit bei der thermischen Überwachung
Artikelnr. ESPIEXT-TP
Anbieter:   RAYPA
Externer Temperaturfühleradapter
Artikelnr. ESPIEXT-TP
Anbieter:  RAYPA
Externer Temperaturfühleradapter
Externer Temperaturfühleradapter
Externer Adapter für kontinuierliche Validierungsprozesse EXT-TP, zur Optimierung der Sterilisationszyklussteuerung und Gewährleistung höchster Genauigkeit bei der thermischen Überwachung
Preis
350,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Externer Adapter für kontinuierliche Validierungsprozesse, der Zugriff auf eine externe Sonde (Ø 3 bis 6 mm) bietet, um Temperaturmessungen durchzuführen, die unabhängig vom Mikroprozessor des Geräts sind.
  • Ermöglicht das Einführen einer externen Sonde mit einer Mindestlänge von 200 mm und einem Mindestdurchmesser von 3 mm und maximal 6 mm
  • Zubehör für die vertikalen Autoklaven der Serien AES, AE-DRY und AE-B
  • Auch kompatibel mit AES-12 Autoklaven der AVS-N Serie
Dieser externe Adapter wurde für kontinuierliche Validierungsprozesse entwickelt und ermöglicht das Einführen eines Temperaturfühlers (Ø 3 bis 6 mm), um Messungen unabhängig vom Mikroprozessor des Autoklaven durchzuführen. Es wird an der Autoklaventür installiert und verfügt über eine präzisionsgefertigte Perforation und abnehmbare Dichtungskomponenten – wie einen Inbusstecker und eine Kabelverschraubung –, die eine sichere und dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
Der Adapter ermöglicht eine Echtzeitüberwachung durch das Einführen einer externen Sonde (Mindestlänge 200 mm) und bietet so eine zusätzliche Kontrollebene, um sicherzustellen, dass die Sterilisationsparameter im optimalen Bereich bleiben. Dies verbessert die Genauigkeit der thermischen Überwachung, erhöht die Prozesszuverlässigkeit und hilft, Abweichungen zu erkennen, sobald sie auftreten.
 :
 : Werkseitige Installation erforderlich. Die externe Sonde ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 :
 :
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Externer Adapter für kontinuierliche Validierungsprozesse EXT-TP, zur Optimierung der Sterilisationszyklussteuerung und Gewährleistung höchster Genauigkeit bei der thermischen Überwachung