AuftragsverfolgungKontakt
Software, SW8000 | Avantor
Software, SW8000
Kommunikationssoftware zwischen Gerät und PC, SW8000, Echtzeitanzeige und -aufzeichnung oder Überprüfung nach dem Zyklus
Artikelnr. ESPISW8000
Anbieter:   RAYPA
Software, SW8000
Artikelnr. ESPISW8000
Anbieter:  RAYPA
Software, SW8000
Software, SW8000
Kommunikationssoftware zwischen Gerät und PC, SW8000, Echtzeitanzeige und -aufzeichnung oder Überprüfung nach dem Zyklus
Preis
151,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ermöglicht die Visualisierung, Dokumentation und den Ausdruck der in den Autoklaven der AE-B-Serie durchgeführten Prozesse.
  • Inklusive 1,8 m Ethernet-Kabel, USB-Stick mit Software und USB-Ethernet-Adapter
  • Echtzeit- und Post-Cycle-Datenanalyse
  • Zeigt Batchdaten an: Ergebnis, Temperatur, Druck, Seriennummer und mehr
  • Verschlüsselter Zyklusexport (.DAT-Format)
  • Passwortgeschützter Zugang mit mehrsprachiger Oberfläche (EN, ES, FR, IT)
Kommunikationssoftware zwischen Gerät und PC zur Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit oder Anzeige nach jedem Zyklus. Zyklen können auch ausgedruckt oder nach Excel exportiert werden. PC-Verbindung über Ethernet. Daten können auch direkt auf einen USB-Speicherstick exportiert werden.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Kommunikationssoftware zwischen Gerät und PC, SW8000
  • Für:
    Echtzeitanzeige und -aufzeichnung oder Überprüfung nach dem Zyklus