eXtreme /FV® Filterröhrchen
About this item
Die Filtrationsprodukte von Thomson sind so konstruiert und optimiert, dass sie die Effizienz der Probenvorbereitung steigern, ohne die Ergebnisse zu beeinträchtigen.
Thomson eXtreme /FV®-Filterröhrchen bieten eine mehrstufige Filtration und sind darauf ausgelegt, die Probenvorbereitung und -analyse von partikelbeladenen Proben zu beschleunigen. Sparen Sie sich teure Reparaturen und Serviceprobleme und vermeiden Sie mehrere Spritzenfilter, Spritzen, HPLC-Fläschchen und HPLC-Kappen. Die eXtreme /FV® Filter Vials lassen sich leicht mit den Händen oder einer Kniehebelpresse herunterdrücken.
Diese Filterröhrchen werden mit Liebe zum Detail und in höchster Qualität hergestellt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Filterröhrchen finden in zahlreichen Bereichen Anwendung, von Biowissenschaften über Arzneimittelforschung bis hin zu Überwachung und Analyse. Sie sind universell für alle Arten von Autosamplern geeignet, einschließlich UHPLC.
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Die Filtrationsprodukte von Thomson sind so konstruiert und optimiert, dass sie die Effizienz der Probenvorbereitung steigern, ohne die Ergebnisse zu beeinträchtigen.
Thomson eXtreme /FV®-Filterröhrchen bieten eine mehrstufige Filtration und sind darauf ausgelegt, die Probenvorbereitung und -analyse von partikelbeladenen Proben zu beschleunigen. Sparen Sie sich teure Reparaturen und Serviceprobleme und vermeiden Sie mehrere Spritzenfilter, Spritzen, HPLC-Fläschchen und HPLC-Kappen. Die eXtreme /FV® Filter Vials lassen sich leicht mit den Händen oder einer Kniehebelpresse herunterdrücken.
Diese Filterröhrchen werden mit Liebe zum Detail und in höchster Qualität hergestellt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Filterröhrchen finden in zahlreichen Bereichen Anwendung, von Biowissenschaften über Arzneimittelforschung bis hin zu Überwachung und Analyse. Sie sind universell für alle Arten von Autosamplern geeignet, einschließlich UHPLC.
Product Family Options
Product Information
- MembranBezeichnungPorengrößeFarbeKapazitätAvailabilityPrice
- PTFE, StufenfiltrationeXtreme /FV® Filterröhrchen0,2 µmGrünLog in for availability1 * 200 ST875,00 €
- PTFE, StufenfiltrationeXtreme /FV® Filterröhrchen0,2 µmGrünLog in for availability1 * 500 ST2 190,00 €
- PTFE, StufenfiltrationeXtreme /FV® Filterröhrchen0,2 µmBlauLog in for availability1 * 200 ST875,00 €
- PTFE, StufenfiltrationeXtreme /FV® Filterröhrchen0,45 µmBlauLog in for availability1 * 500 ST2 190,00 €
- PVDF, StufenfiltrationeXtreme /FV® Filterröhrchen0,2 µmGelbLog in for availability1 * 200 ST875,00 €
- PVDF, StufenfiltrationeXtreme /FV® Filterröhrchen0,45 µmGelbLog in for availability1 * 500 ST2 190,00 €
- Nylon, abgestufte FilterungeXtreme /FV® Filterröhrchen0,2 µmSchwarzLog in for availability1 * 200 ST875,00 €
- Nylon, abgestufte FilterungeXtreme /FV® Filterröhrchen0,2 µmSchwarzLog in for availability1 * 500 ST2 190,00 €
- Nylon, abgestufte FilterungeXtreme /FV® Filterröhrchen0,45 µmPinkLog in for availability1 * 200 ST875,00 €
- Nylon, abgestufte FilterungeXtreme /FV® Filterröhrchen0,45 µmPinkLog in for availability1 * 500 ST2 190,00 €
- PES, StufenfiltrationeXtreme /FV® Filterröhrchen0,2 µmGrauLog in for availability1 * 200 ST875,00 €
- PES, StufenfiltrationeXtreme /FV® Filterröhrchen0,2 µmGrauLog in for availability1 * 500 ST2 190,00 €