Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide

Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Zertifikate
QUANTOFIX® Test Strips, Chlorine dioxide

2 Optionen unten verfügbar

Product Details & Documents

Semiquantitative Teststreifen zur Bestimmung von Chlordioxid.

  • Chlordioxid – 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mg/L

  • Chlordioxid - Gelb → Dunkelgrün (Feld 1), Farblos → Braunschwarz (Feld 2)

Ideal für die schnelle und einfache Analyse von Chlordioxid direkt vor Ort. Keine Wartung oder Kalibrierung erforderlich.

 :

 :

 :

Spezifikationen für diese Produktfamilie

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Catalog No:
  • MANA91355
  • MANA91357
  • Method:
  • Chlordioxid – Redoxreaktion (farblos → rosa)
  • Chlordioxid - Redoxreaktion (Gelb → Dunkelgrün (Feld 1), Farblos → Braun-Schwarz (Feld 2))
  • Parameter:
  • Alle Reagentien enthalten
  • Alle Reagentien enthalten
  • Konformität:
  • Keine gefährliche Materialien
  • Keine gefährliche Materialien
  • Inhalt:
  • 50 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
  • 100 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
  • Instrument:
  • Nein
  • Nein
  • Platform:
  • Semi-quantitative test strips
  • Semi-quantitative test strips
  • Haltbarkeit (Monate):
  • 24 (aus der Produktion)
  • 30 (aus der Produktion)
  • Gewicht:
  • 35 g
  • 42,8 g

Spezifikationen

Product Family Options

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Messbereich
    Chemische Methode
    Abmessungen
    Tests pro Kit
    Verfügbarkeit
    Preis
  • QUANTOFIX Chlordioxid 15
    0.25 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 - mg/L
    Farbreaktion mit einem Triazin-Derivat
    40×40×120 mm (package)
    50 test(s)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 Tests
    1 * 50 Tests - 23,40 €
    23,40 €
    1 * 50 Tests
       23,40 €

    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MANA91355
    Method
    Chlordioxid – Redoxreaktion (farblos → rosa)
    Parameter
    Alle Reagentien enthalten
    Konformität
    Keine gefährliche Materialien
    Inhalt
    50 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
    Instrument
    Nein
    Platform
    Semi-quantitative test strips
    Haltbarkeit (Monate)
    24 (aus der Produktion)
    Gewicht
    35 g
  • QUANTOFIX Chlordioxid 3000
    0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 - mg/L
    Redoxreaktion (Kaliumiodid / Redoxindikator)
    40×40×120 mm (package)
    100 test(s)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 Tests
    1 * 100 Tests - 33,20 €
    33,20 €
    1 * 100 Tests
       33,20 €

    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MANA91357
    Method
    Chlordioxid - Redoxreaktion (Gelb → Dunkelgrün (Feld 1), Farblos → Braun-Schwarz (Feld 2))
    Parameter
    Alle Reagentien enthalten
    Konformität
    Keine gefährliche Materialien
    Inhalt
    100 Teststreifen in einer Röhre, mit Gebrauchsanweisung
    Instrument
    Nein
    Platform
    Semi-quantitative test strips
    Haltbarkeit (Monate)
    30 (aus der Produktion)
    Gewicht
    42,8 g