AuftragsverfolgungKontakt
Proteometer-CV MD buffer | Avantor
Proteometer-CV MD buffer
Proteometer-CV MD Buffer Packets (4X)
Artikelnr. NOVIBUF-PCV-003
New Product
Anbieter:   NOVILYTIC
Proteometer-CV MD buffer
Artikelnr. NOVIBUF-PCV-003
Anbieter:  NOVILYTIC
New Product
CAS Nummer:  
Proteometer-CV MD buffer
Proteometer-CV MD buffer
Proteometer-CV MD Buffer Packets (4X)
CAS Nummer:  
Preis
616,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
4 sealed buffer packets specifically formulated for use with Proteometer-CV kit.
  • Buffer packets available for reorder when the Proteometer-CV Reactor, MD Unit, and/or Proteometer-CV reagent are not required
Intended for use with the Proteometer-CV kit.
Bestellinformation: Reorder in sets of 4 as needed.
Verpackung: Supplied in a custom box with instructions for use. Store at room temperature.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Proteometer-CV MD Buffer Packets (4X)
Spezifikationen