AuftragsverfolgungKontakt
Hydrocortisone ≥99% Adrenal glucocorticoid | Avantor
Hydrocortisone ≥99% Adrenal glucocorticoid
Marketsource
Anbieter:   Abcam
Hydrocortisone ≥99% Adrenal glucocorticoid
Anbieter:  Abcam
Marketsource
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Adrenal glucocorticoid. Stimulates gluconeogenesis, activates anxiolytic and anti-infla mMatory pathways.
Achtung! Bitte beachten: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
  • CAS Nummer:60103-17-5
  • Molekulargewicht:362,5 g/mol
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikation Testergebnisse
  • Constituents::
    100% Hydrocortisone
Product Family Options
Produktinformationen
  • Verfügbarkeit
    Preis
  • Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 66,70 €
    66,70 €
    1 * 1 g
       66,70 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 5 g
       175,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource