AuftragsverfolgungKontakt
Caffeic acid ≥98% NF-kappaB inhibitor | Avantor
Caffeic acid ≥98% NF-kappaB inhibitor
Anbieter:   Abcam
Caffeic acid ≥98% NF-kappaB inhibitor
Anbieter:  Abcam
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
(IC₅₀ = 0,85 mM). Blood-brain barrier permeable.
Achtung! Bitte beachten: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Synonyme:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • CAS Nummer:331-39-5
  • Molekulargewicht:180,16 g/mol
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikation Testergebnisse
  • Constituents::
    100% Caffeic acid
Product Family Options
Produktinformationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.