AuftragsverfolgungKontakt
Extraction Enhancer Buffer 50X, Abcam
Marketsource
Anbieter:   Abcam
Extraction Enhancer Buffer 50X, Abcam
Anbieter:  Abcam
Marketsource
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Abcam's Extraction Enhancer Buffer 50X is formulated for the preparation of cell or tissues extracts for use in immunoassays.
 : All products are FOR RESEARCH USE ONLY.   PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES.  Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research.  Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product.  By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • ABCAAB193971-5
  • ABCAAB193971-1
  • Lagertemperatur:
  • Store at +4°C.
  • Store at +4°C.
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Extraction Enhancer Buffer 50X
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 46,20 €
    46,20 €
    1 * 5 mL
       46,20 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB193971-5
    Lagertemperatur
    Store at +4°C.
    Marketsource
unology General
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Extraction Enhancer Buffer 50X
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 41,00 €
    41,00 €
    1 * 1 mL
       41,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB193971-1
    Lagertemperatur
    Store at +4°C.
    Marketsource