AuftragsverfolgungKontakt
10X Blocking Buffer, Abcam | Avantor
10X Blocking Buffer, Abcam
10X Blocking Buffer
Artikelnr. ABCAAB126587-50
Marketsource
Anbieter:   Abcam
10X Blocking Buffer, Abcam
Artikelnr. ABCAAB126587-50
Anbieter:  Abcam
Marketsource
CAS Nummer:  
10X Blocking Buffer, Abcam
10X Blocking Buffer
CAS Nummer:  
Preis
82,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
10X blocking buffer (pH 7.5) for serum-free blocking of non-specific antibody binding. - Cited in over 30 publications - Suitable for ELISA, in-cell ELISA, ICC/IF, western blot (WB) - 100% casein blocking as preservative
Achtung! Bitte beachten: All products are FOR RESEARCH USE ONLY.   PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES.  Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research.  Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product.  By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    10X Blocking Buffer
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.