AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ Universal Blockers
Marketsource
 :   Revvity
NEXTFLEX™ Universal Blockers
 :  Revvity
Marketsource
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ Universal Blockers
Die NEXTFLEX™ Universalblocker blockieren unspezifische Hybridisierung, erhöhen die Spezifität und reduzieren die Sequenzierungskosten. Sie sind mit allen Ligations- und Tagmentations-Workflows für Illumina® kompatibel.
  • Wirksam beim Blockieren von Single-Index- oder Dual-Index-Bibliotheken Kompatibel mit allen NEXTFLEX™-Barcodes und allen anderen ligations- und tagmentationsbasierten Workflows für Illumina®-Sequenzierungsplattformen Vereinfacht und reduziert die Kosten der Zielerfassung ohne Leistungseinbußen 96 Barcode-Blocker verfügbar
Während der Targetanreicherung können Adapter mit dem komplementären Adaptersequenzstrang eines anderen Bibliotheksmoleküls interagieren. Die NEXTFLEX™ Universalblocker verhindern diese Konkatemerisierung von Bibliotheksmolekülen. Durch die Blockierung dieser komplementären Adaptersequenzinteraktion verbessert sich die Anzahl der On-Target-Reads deutlich und die Anreicherungstiefe nimmt zu. Die NEXTFLEX™ Universalblocker sind für die Verwendung mit indexierten Adaptern für Illumina-Sequenzierungsplattformen konzipiert. Sie blockieren effektiv einfach- oder dualindexierte Bibliotheken, ohne von der Indexlänge oder dem Vorhandensein eines eindeutigen molekularen Indexes (UMI) beeinflusst zu werden. Die NEXTFLEX Universalblocker sind kompatibel mit ligationsbasierten Workflows wie NEXTFLEX™ oder Illumina Trusequence Library Prep Kits. Sie sind außerdem kompatibel mit tagmentationsbasierten Workflows wie Illumina Nextera Library Prep Kits.
Certifications: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Product Family Options
  • Bezeichnung
    No. of reactions
    Größe
  • NEXTFLEX™ Universalblocker
    8
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ Universalblocker
    48
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ Universalblocker
    96
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Marketsource
    Marketsource