AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
Marketsource
 :   Revvity
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
 :  Revvity
Marketsource
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0 Kits bieten eine praktische Methode zur Gewinnung reiner, intakter mRNA vor der RNA-Sequenzbibliotheksvorbereitung mit verbesserten mRNA-Ausbeuten, geringer rRNA-Kontamination und einem einfachen Protokoll.
  • 10 ng bis 5 µg Gesamt-Ausgangs-RNA Protokoll auf Basis magnetischer Beads Keine organischen Lösungsmittel oder Fällungsschritte erforderlich Optimiert für die Verwendung mit 10 ng bis 5 µg Gesamt-RNA als Ausgangsmaterial Versionen für die automatisierte und manuelle Isolierung des mRNA-Transkriptoms verfügbar Automatisiert auf den Sciclone® G3 NGSx- und Zephyr® G3 NGS-Workstations
Es wurden verschiedene Ansätze verwendet, um ribosomale RNA (rRNA) aus Gesamt-RNA-Proben für die RNA-Sequenzbibliotheksvorbereitung zu entfernen. Die Entfernung von rRNA vermeidet die Verschwendung von Reagenzien und bioinformatischen Ressourcen für die Sequenzierung und Alignmentierung von ca. 85% der Gesamt-RNA, die rRNA enthält (die in der Regel kein Zielmolekül in NGS-Sequenzierungsexperimenten ist). Das NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0 Kit von Revvity bietet eine einfache und kostengünstige Methode zur Entfernung von rRNA aus RNA-Sequenzbibliotheken. Dieses Produkt nutzt die Adenosinreste an den 3'-Enden der meisten proteinkodierenden mRNAs. Die Hybridisierung dieser Poly(A)-Enden mit komplementären Thymidinresten („Oligo dT“), die auf festen Trägern immobilisiert sind, ermöglicht die Gewinnung von Poly(A)+-RNAs durch die Rückgewinnung des festen Trägers zusammen mit den hybridisierten RNA-Komplexen.
 : Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
 :
 :
 :
 : Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Product Family Options
  • Bezeichnung
    No. of reactions
    Größe
  • NEXTFLEX™ Poly(A) Kugeln 2.0
    8
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ Poly(A) Kugeln 2.0
    48
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ Poly(A) Kugeln 2.0
    96
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ Poly(A) Kugeln 2.0 Automation
    48
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Marketsource
    Marketsource
  • NEXTFLEX™ Poly(A) Kugeln 2.0 Automation
    96
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Marketsource
    Marketsource
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.